accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
ONOOCaHOH24

CAS RN 13477-34-4

IUPAC Name: —
Synonyms: —
Molecular Weight (g/mol): 236.15
Molecular Formula: CaH8N2O10
InChi Key: MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (35)
  • (6)
Quantity 
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (11)
Grade 
  • (7)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
Physical Form 
  • (6)
  • (2)
  • (10)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
Percent Purity 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (5)
  • (1)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (12)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (15)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (35)
  • (6)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (11)
  • (7)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (10)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (12)
  • (5)
  • (1)
  • (4)