accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
CH3OH3C

CAS RN 60-29-7

IUPAC Name: ethoxyethane
Synonyms: diethyl ether anesthetic ethyl ether diethyl oxide ether ethylique sulphuric ether anesthesia ether solvent ether diethylaether diaethylaether anesthetic ether
Molecular Weight (g/mol): 74.12
Molecular Formula: C4H10O
InChi Key: RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOCC
Quantity 
  • (30)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (22)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (9)
  • (7)
  • (2)
Grade 
  • (30)
  • (3)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (14)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
Percent Purity 
  • (2)
  • (17)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (11)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (12)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (23)
  • (10)
  • (12)
  • (7)
  • (13)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (21)
  • (16)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (10)
  • (1)
  • (40)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (30)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (22)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (9)
  • (7)
  • (2)
  • (30)
  • (3)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (14)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (17)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (11)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)