accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
H2OH2OHOOOHO

CAS RN 6153-56-6

IUPAC Name: oxalic acid dihydrate
Synonyms: oxalic acid dihydrate
Molecular Weight (g/mol): 126.06
Molecular Formula: C2H6O6
InChi Key: GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.OC(=O)C(O)=O
Quantity 
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (14)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (10)
  • (33)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
Grade 
  • (16)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (18)
Color 
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (24)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (12)
  • (1)
  • (11)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (14)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (33)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (16)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (1)