accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
H2OH2OH2OH2OH2OH2OClClNi

CAS RN 7791-20-0

IUPAC Name: nickel(2+) hexahydrate dichloride
Synonyms: nickel chloride hexahydrate nickel dichloride hexahydrate nickel(II) chloride, hexahydrate
Molecular Weight (g/mol): 237.68
Molecular Formula: Cl2H12NiO6
InChi Key: LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ni++]
Quantity 
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
Physical Form 
  • (14)
  • (6)
  • (10)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (8)
  • (7)
  • (15)
Percent Purity 
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Grade 
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (22)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (18)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (14)
  • (6)
  • (10)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (7)
  • (15)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)