Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000343210.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000358039.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000360743.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000361846.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000369664.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000369666.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000369669.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000459630.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000463235.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000467335.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000470519.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000470683.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000473206.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000477332.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000479436.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000480988.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000485753.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000490067.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000490715.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000492274.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000497235.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000497457.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000498383.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_001308264.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_017744.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_138727.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_138728.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_138729.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000343210.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000358039.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000360743.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000361846.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000369664.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000369666.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000369669.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000459630.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000463235.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000467335.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000470519.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000470683.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000473206.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000477332.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000479436.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000480988.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000485753.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000490067.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000490715.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000492274.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000497235.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000497457.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
ENST00000498383.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_001308264.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_017744.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_138727.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_138728.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
NM_138729.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100214081.hg.1 |
TC0100015299.hg.1 |
Clariom D TC |