Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000354212.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000419488.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000519748.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000522391.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000524316.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000535697.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000626691.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000628361.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000628980.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000629359.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
NM_001301128.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
NM_012301.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000354212.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000419488.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000519748.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000522391.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000524316.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000535697.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000626691.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000628361.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000628980.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
ENST00000629359.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
NM_001301128.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
NM_012301.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182751.hg.1 |
TC0700011603.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000354212.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000419488.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000519748.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000522342.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000522391.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000524316.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000535697.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000626691.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000628361.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000628980.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000629359.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
NM_001301128.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
NM_012301.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000354212.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000419488.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000519748.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000522342.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000522391.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000524316.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000535697.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000626691.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000628361.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000628980.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
ENST00000629359.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
NM_001301128.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
NM_012301.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700182750.hg.1 |
TC0700011603.hg.1 |
Clariom D TC |