Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000505340.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000505340.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000509909.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000509909.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000518014.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000522358.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000522358.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000524265.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000524265.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000602964.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
NR_105059.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
NR_105060.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000505340.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000505340.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000509909.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000509909.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000518014.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000522358.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000522358.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000524265.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000524265.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
ENST00000602964.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
NR_105059.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
NR_105060.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163210.hg.1 |
TC0500009064.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000519898.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000602964.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
NR_105059.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
NR_105060.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000519898.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
ENST00000602964.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
NR_105059.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
NR_105060.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163206.hg.1 |
TC0500009064.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000505340.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000505340.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000509909.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000509909.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000512096.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000512096.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000518014.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000522358.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000522358.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000524265.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000524265.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000602964.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000614896.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
NR_105059.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
NR_105060.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000505340.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000505340.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000509909.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000509909.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000512096.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000512096.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000518014.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000522358.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000522358.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000524265.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000524265.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000602964.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
ENST00000614896.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
NR_105059.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
NR_105060.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163211.hg.1 |
TC0500009064.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000602964.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
NR_105059.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
NR_105060.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000505254.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000519898.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000523269.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
ENST00000602964.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
NR_105059.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
NR_105060.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500163208.hg.1 |
TC0500009064.hg.1 |
Clariom D TC |