Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate |
1559871_PM_s_at |
- |
- |
Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate |
1559870_PM_at |
- |
- |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 |
TC0800009598.hg.1 |
ENST00000525867.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 |
TC0800009598.hg.1 |
ENST00000525867.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 |
TC0800009598.hg.1 |
ENST00000525867.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC0800009598.hg.1 |
ENST00000525867.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC0800009598.hg.1 |
ENST00000525867.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
TC0800009598.hg.1 |
ENST00000525867.1 |
Ensembl |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at |
- |
- |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_PM_s_at |
- |
- |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at |
- |
- |
Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_PM_at |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at9 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at7 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at2 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at10 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at2 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at8 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at9 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at7 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at11 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at1 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at3 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at6 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at8 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at3 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at5 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at11 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at1 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at4 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at10 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at6 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559871_s_at5 |
- |
- |
Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array |
1559870_at4 |
- |
- |