Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149557.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149557.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149557.hg.1 |
TC1800007220.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149557.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149557.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000269439.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000543885.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000586604.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000588679.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000590330.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
NM_001256758.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
NM_152470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
TC1800007220.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000269439.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000543885.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000586604.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000588679.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
ENST00000590330.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
NM_001256758.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
NM_152470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149549.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149556.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149556.hg.1 |
ENST00000588679.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149556.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149556.hg.1 |
TC1800007220.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149556.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149556.hg.1 |
ENST00000588679.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149556.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149555.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149555.hg.1 |
ENST00000588679.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149555.hg.1 |
ENST00000590330.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149555.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149555.hg.1 |
TC1800007220.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149555.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149555.hg.1 |
ENST00000588679.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149555.hg.1 |
ENST00000590330.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149555.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000269439.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000543885.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000586604.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000588679.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000590330.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
NM_001256758.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
NM_152470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
TC1800007220.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000269439.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000543885.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000586604.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000587853.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000588679.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
ENST00000590330.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
NM_001256758.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
NM_152470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1800149550.hg.1 |
NR_046357.1 |
Refseq |