Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000510254.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000510254.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606165.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606165.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606188.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606233.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606233.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606739.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606739.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607112.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607195.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607797.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607797.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607831.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607831.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_021491.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109820.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109821.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109822.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109823.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109824.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109825.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000510254.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000510254.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606165.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606165.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606188.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606233.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606233.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606739.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000606739.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607112.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607195.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607797.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607797.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607831.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
ENST00000607831.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_021491.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109820.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109821.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109822.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109823.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109824.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
NR_109825.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500179335.hg.1 |
TC0500011464.hg.1 |
Clariom D TC |