Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174230.hg.1 |
NR_110855.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174230.hg.1 |
NR_110855.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174230.hg.1 |
TC0600010944.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174229.hg.1 |
NR_110855.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174229.hg.1 |
NR_110855.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174229.hg.1 |
TC0600010944.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174231.hg.1 |
NR_110855.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174231.hg.1 |
NR_110855.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174231.hg.1 |
TC0600010944.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174232.hg.1 |
NR_110855.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174232.hg.1 |
NR_110855.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600174232.hg.1 |
TC0600010944.hg.1 |
Clariom D TC |