Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163529.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163529.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163529.hg.1 |
TC1300009496.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163532.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163532.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163532.hg.1 |
TC1300009496.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163536.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163536.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163536.hg.1 |
TC1300009496.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163539.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163539.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163539.hg.1 |
TC1300009496.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163530.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163530.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163530.hg.1 |
TC1300009496.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163533.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163533.hg.1 |
NR_120417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300163533.hg.1 |
TC1300009496.hg.1 |
Clariom D TC |