Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150766.hg.1 |
NR_125880.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150766.hg.1 |
NR_125881.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150766.hg.1 |
NR_125880.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150766.hg.1 |
NR_125881.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150766.hg.1 |
TC0400007429.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150761.hg.1 |
NR_125880.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150761.hg.1 |
NR_125881.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150761.hg.1 |
NR_125880.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150761.hg.1 |
NR_125881.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150761.hg.1 |
TC0400007429.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150763.hg.1 |
NR_125880.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150763.hg.1 |
NR_125881.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150763.hg.1 |
NR_125880.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150763.hg.1 |
NR_125881.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400150763.hg.1 |
TC0400007429.hg.1 |
Clariom D TC |