| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153537.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153537.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153537.hg.1 |
TC0700007778.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153563.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153563.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153563.hg.1 |
TC0700007778.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153538.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153538.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153538.hg.1 |
TC0700007778.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153562.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153562.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153562.hg.1 |
TC0700007778.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153564.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153564.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153564.hg.1 |
TC0700007778.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153536.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153536.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153536.hg.1 |
TC0700007778.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153560.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153560.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153560.hg.1 |
TC0700007778.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153561.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153561.hg.1 |
NR_077227.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700153561.hg.1 |
TC0700007778.hg.1 |
Clariom D TC |