Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200760.hg.1 |
NR_103527.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200760.hg.1 |
NR_103527.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200760.hg.1 |
TC0700013566.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200763.hg.1 |
ENST00000633579.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200763.hg.1 |
NR_038378.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200763.hg.1 |
NR_103527.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200763.hg.1 |
ENST00000633579.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200763.hg.1 |
NR_038378.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200763.hg.1 |
NR_103527.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200763.hg.1 |
TC0700013566.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200772.hg.1 |
NR_103527.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200772.hg.1 |
NR_103527.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700200772.hg.1 |
TC0700013566.hg.1 |
Clariom D TC |