Assay Details
| Gene Symbol: Rplp0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_022402.2 | NP_071797.1 | 3 - 4 | 393 | 100 | |
| GenBank mRNA | BC062028.1 | - | 2 - 3 | 362 | 5623881 | 100 |
| DN931898.1 | - | 2 - 3 | 411 | 100 | ||
| FQ209537.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ209603.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ209620.1 | - | 2 - 3 | 378 | 100 | ||
| FQ209649.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ209757.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ210412.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ211152.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ211263.1 | - | 3 - 4 | 392 | 100 | ||
| FQ212554.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ212743.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ212875.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ212927.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ213085.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ213427.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ213510.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ213712.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ213847.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ214087.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ214354.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ214553.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ214850.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ214997.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ215007.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ215548.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ215662.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ215682.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ215870.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ216120.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ216296.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ216389.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ216406.1 | - | 3 - 4 | 396 | 100 | ||
| FQ216655.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ216733.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ216774.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ216813.1 | - | 3 - 4 | 392 | 100 | ||
| FQ216851.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ216913.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ217406.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ218561.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ218832.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ218943.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ219025.1 | - | 3 - 4 | 396 | 100 | ||
| FQ219184.1 | - | 3 - 4 | 397 | 100 | ||
| FQ219389.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ219457.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ219678.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ219815.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ219817.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ219837.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ219855.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ219923.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220051.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220077.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220115.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220181.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220201.1 | - | 3 - 4 | 391 | 100 | ||
| FQ220213.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220247.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ220282.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ220284.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220302.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220338.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220345.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220370.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220406.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220413.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220420.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ220433.1 | - | 3 - 4 | 390 | 100 | ||
| FQ220444.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220445.1 | - | 3 - 4 | 389 | 100 | ||
| FQ220449.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220500.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220514.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220533.1 | - | 3 - 4 | 425 | 100 | ||
| FQ220542.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220545.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220634.1 | - | 3 - 4 | 100 | |||
| FQ220654.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220684.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ220690.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ220769.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220801.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220833.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220838.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220888.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ220932.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ221146.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ221380.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ221556.1 | - | 3 - 4 | 391 | 100 | ||
| FQ222171.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ222181.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ222327.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ222772.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ222906.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ223121.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ223487.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ224547.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ224834.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ224846.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ225049.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ225170.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ225608.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ225654.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ225860.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ225886.1 | - | 3 - 4 | 100 | |||
| FQ227381.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ227522.1 | - | 3 - 4 | 388 | 100 | ||
| FQ227719.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ227837.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ227937.1 | - | 3 - 4 | 393 | 101 | ||
| FQ227941.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ227942.1 | - | 3 - 4 | 513 | 100 | ||
| FQ228548.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ228995.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ228996.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229139.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ229159.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229164.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ229208.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229241.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229244.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229248.1 | - | 1 - 2 | 273 | 100 | ||
| FQ229272.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229273.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ229303.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229337.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229365.1 | - | 3 - 4 | 100 | |||
| FQ229397.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229408.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ229433.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229448.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229521.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229554.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229566.1 | - | 3 - 4 | 389 | 100 | ||
| FQ229610.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229626.1 | - | 3 - 4 | 390 | 100 | ||
| FQ229726.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229740.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229742.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229776.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229808.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229815.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229822.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229830.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ229883.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ229901.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229932.1 | - | 1 - 2 | 291 | 100 | ||
| FQ229952.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ229974.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ230055.1 | - | 3 - 4 | 392 | 100 | ||
| FQ230127.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ230267.1 | - | 3 - 4 | 394 | 102 | ||
| FQ230943.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ231445.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ231525.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ231591.1 | - | 3 - 4 | 395 | 100 | ||
| FQ231710.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ231733.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ231967.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ232029.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ232154.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ232165.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ232310.1 | - | 3 - 4 | 392 | 100 | ||
| FQ232319.1 | - | 3 - 4 | 394 | 100 | ||
| FQ232951.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ233152.1 | - | 3 - 4 | 392 | 100 | ||
| FQ233377.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ233473.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ233732.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ233737.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ233808.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ234195.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ234613.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ234733.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ234863.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ235063.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ235122.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| FQ235259.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| X15096.1 | - | 3 - 4 | 393 | 100 | ||
| Z29530.1 | - | 2 - 3 | 349 | 100 | ||
More Information
Additional Information:
Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.
Set Membership: |
|

Rplp0
Genomic Map