Assay Details
Gene Symbol: Sparc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_012656.1 | NP_036788.1 | 9 - 10 | 779 | 107 | |
XM_008767663.1 | XP_008765885.1 | 8 - 9 | 857 | 107 | ||
GenBank mRNA | BC061777.1 | - | 8 - 9 | 794 | 5621666 | 107 |
D28875.1 | - | 8 - 9 | 796 | 107 | ||
FQ213815.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ213945.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ214222.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ214492.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ214649.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ214673.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ215195.1 | - | 8 - 9 | 812 | 107 | ||
FQ215581.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ215622.1 | - | 8 - 9 | 815 | 107 | ||
FQ215818.1 | - | 8 - 9 | 824 | 107 | ||
FQ215935.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ216823.1 | - | 8 - 9 | 815 | 107 | ||
FQ217546.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ219866.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ219932.1 | - | 9 - 10 | 107 | |||
FQ219983.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ220003.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ220043.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ220046.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ220279.1 | - | 6 - 7 | 637 | 107 | ||
FQ220287.1 | - | 8 - 9 | 815 | 107 | ||
FQ220443.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ220547.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ220644.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ220880.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ220901.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ225033.1 | - | 8 - 9 | 815 | 107 | ||
FQ225092.1 | - | 8 - 9 | 809 | 107 | ||
FQ225200.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ225220.1 | - | 8 - 9 | 792 | 107 | ||
FQ225486.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ225609.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ225618.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ225644.1 | - | 4 - 5 | 480 | 107 | ||
FQ225678.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ225688.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ225694.1 | - | 8 - 9 | 815 | 107 | ||
FQ225722.1 | - | 8 - 9 | 812 | 107 | ||
FQ225913.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ225914.1 | - | 8 - 9 | 815 | 107 | ||
FQ225965.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ226299.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ226354.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ226360.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ226599.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ226651.1 | - | 8 - 9 | 836 | 107 | ||
FQ226673.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ226731.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ227628.1 | - | 8 - 9 | 822 | 107 | ||
FQ227644.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ227708.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ227725.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ227727.1 | - | 8 - 9 | 793 | 107 | ||
FQ227749.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ228032.1 | - | 8 - 9 | 793 | 107 | ||
FQ229172.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ229199.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ229230.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ229283.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ229299.1 | - | 8 - 9 | 796 | 107 | ||
FQ229315.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ229316.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ230029.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ230086.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ230210.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ230381.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ230619.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ230667.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ230705.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ230778.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ230993.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ231067.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ231166.1 | - | 8 - 9 | 812 | 107 | ||
FQ231444.1 | - | 8 - 9 | 812 | 107 | ||
FQ231632.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ231753.1 | - | 8 - 9 | 810 | 107 | ||
FQ231815.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ231918.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ232042.1 | - | 8 - 9 | 812 | 107 | ||
FQ232191.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ232201.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ232223.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ232271.1 | - | 8 - 9 | 810 | 107 | ||
FQ232364.1 | - | 8 - 9 | 815 | 107 | ||
FQ232445.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ232464.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ232710.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ232838.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ232847.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ232862.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ232869.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ232965.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ232977.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ232986.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ233283.1 | - | 8 - 9 | 107 | |||
FQ233698.1 | - | 8 - 9 | 107 | |||
FQ233777.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ233810.1 | - | 8 - 9 | 815 | 107 | ||
FQ233845.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ233850.1 | - | 8 - 9 | 814 | 107 | ||
FQ233926.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ234037.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ234069.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ234108.1 | - | 8 - 9 | 107 | |||
FQ234199.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ234410.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ234418.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ234523.1 | - | 8 - 9 | 800 | 107 | ||
FQ234657.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
FQ234685.1 | - | 8 - 9 | 813 | 107 | ||
FQ234766.1 | - | 8 - 9 | 811 | 107 | ||
FQ235008.1 | - | 8 - 9 | 815 | 107 | ||
FQ235049.1 | - | 8 - 9 | 795 | 107 | ||
Y13714.1 | - | 9 - 10 | 779 | 107 |

More Information
Updated Mapping Information

Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matching Ambion siRNAs:
Panther Classification:
Gene Ontology Categories:
MicroArray Probes:
