| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174080.hg.1 |
NR_104636.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174080.hg.1 |
NR_104636.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174080.hg.1 |
TC0500010608.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174087.hg.1 |
NR_104635.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174087.hg.1 |
NR_104636.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174087.hg.1 |
NR_104635.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174087.hg.1 |
NR_104636.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174087.hg.1 |
TC0500010608.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174085.hg.1 |
NR_104635.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174085.hg.1 |
NR_104636.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174085.hg.1 |
NR_104635.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174085.hg.1 |
NR_104636.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174085.hg.1 |
TC0500010608.hg.1 |
Clariom D TC |