Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174082.hg.1 |
NR_104635.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174082.hg.1 |
NR_104635.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174082.hg.1 |
TC0500010608.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174081.hg.1 |
NR_104635.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174081.hg.1 |
NR_104636.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174081.hg.1 |
NR_104635.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174081.hg.1 |
NR_104636.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500174081.hg.1 |
TC0500010608.hg.1 |
Clariom D TC |