Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500152785.hg.1 |
NR_105008.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500152785.hg.1 |
NR_105008.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500152785.hg.1 |
TC0500007749.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500152783.hg.1 |
NR_105008.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500152783.hg.1 |
NR_105008.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500152783.hg.1 |
TC0500007749.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500152782.hg.1 |
NR_105008.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500152782.hg.1 |
NR_105008.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500152782.hg.1 |
TC0500007749.hg.1 |
Clariom D TC |