Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152158.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152158.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152158.hg.1 |
TC1300007734.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152161.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152161.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152161.hg.1 |
TC1300007734.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152160.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152160.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152160.hg.1 |
TC1300007734.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152162.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152162.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152162.hg.1 |
TC1300007734.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152165.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152165.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152165.hg.1 |
TC1300007734.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152166.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152166.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152166.hg.1 |
TC1300007734.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152159.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152159.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152159.hg.1 |
TC1300007734.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152164.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152164.hg.1 |
NR_110754.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1300152164.hg.1 |
TC1300007734.hg.1 |
Clariom D TC |