| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185328.hg.1 |
ENST00000435645.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185328.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185328.hg.1 |
ENST00000435645.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185328.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185328.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185331.hg.1 |
ENST00000435645.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185331.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185331.hg.1 |
ENST00000435645.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185331.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185331.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185335.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185335.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185335.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185338.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185338.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185338.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185337.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185337.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185337.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185341.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185341.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185341.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185334.hg.1 |
ENST00000435645.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185334.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185334.hg.1 |
ENST00000435645.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185334.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185334.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185333.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185333.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185333.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185336.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185336.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185336.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185339.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185339.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185339.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185340.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185340.hg.1 |
NR_036438.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000185340.hg.1 |
TC1000012438.hg.1 |
Clariom D TC |