| Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210737.hg.1 |
NR_077244.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210737.hg.1 |
NR_077244.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210737.hg.1 |
TC0100014858.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210736.hg.1 |
ENST00000446360.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210736.hg.1 |
NR_077244.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210736.hg.1 |
ENST00000446360.1 |
Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210736.hg.1 |
NR_077244.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210736.hg.1 |
TC0100014858.hg.1 |
Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210735.hg.1 |
NR_077244.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210735.hg.1 |
NR_077244.1 |
Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100210735.hg.1 |
TC0100014858.hg.1 |
Clariom D TC |