Assay Details
| Gene Symbol: Psap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001146120.1 | NP_001139592.1 | 4 - 5 | 490 | 74 | |
| NM_001146121.1 | NP_001139593.1 | 4 - 5 | 490 | 74 | ||
| NM_001146122.1 | NP_001139594.1 | 4 - 5 | 490 | 74 | ||
| NM_001146123.1 | NP_001139595.1 | 4 - 5 | 490 | 74 | ||
| NM_001146124.1 | NP_001139596.1 | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| NM_011179.3 | NP_035309.3 | 4 - 5 | 490 | 74 | ||
| GenBank mRNA | AK088369.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | |
| AK089998.1 | - | 4 - 5 | 408 | 74 | ||
| AK093881.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK135637.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK145607.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK145802.1 | - | 4 - 5 | 405 | 74 | ||
| AK148150.1 | - | 4 - 5 | 412 | 74 | ||
| AK148152.1 | - | 4 - 5 | 431 | 74 | ||
| AK148545.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK149785.1 | - | 4 - 5 | 407 | 74 | ||
| AK150331.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK150645.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK151034.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK151173.1 | - | 4 - 5 | 405 | 74 | ||
| AK151230.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK151234.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK151251.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK151525.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK151529.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK151686.1 | - | 4 - 5 | 440 | 74 | ||
| AK151852.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK151875.1 | - | 4 - 5 | 403 | 73 | ||
| AK151891.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK151907.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK151943.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK152117.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK152126.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK152134.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK152203.1 | - | 4 - 5 | 438 | 74 | ||
| AK152280.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK152319.1 | - | 4 - 5 | 408 | 74 | ||
| AK152355.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK152408.1 | - | 4 - 5 | 409 | 74 | ||
| AK152505.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK152557.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK152605.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK152819.1 | - | 4 - 5 | 418 | 74 | ||
| AK153404.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159108.1 | - | 4 - 5 | 434 | 74 | ||
| AK159164.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159167.1 | - | 4 - 5 | 405 | 74 | ||
| AK159198.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159221.1 | - | 4 - 5 | 408 | 74 | ||
| AK159244.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159266.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159333.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159341.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159384.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159414.1 | - | 4 - 5 | 407 | 74 | ||
| AK159427.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK159451.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159457.1 | - | 4 - 5 | 418 | 74 | ||
| AK159463.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK159487.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159492.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159510.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159528.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159530.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159589.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK159604.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159622.1 | - | 3 - 4 | 296 | 74 | ||
| AK159634.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159638.1 | - | 4 - 5 | 405 | 74 | ||
| AK159657.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159664.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159685.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159692.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159720.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159722.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159728.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK159840.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159861.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159862.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK159877.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159910.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159915.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159936.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK159982.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK159994.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK160015.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK160019.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK160021.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK160024.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK160046.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK160049.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK160073.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK160108.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK160877.1 | - | 4 - 5 | 407 | 74 | ||
| AK161313.1 | - | 4 - 5 | 421 | 74 | ||
| AK166700.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK166707.1 | - | 4 - 5 | 403 | 74 | ||
| AK166744.1 | - | 4 - 5 | 402 | 74 | ||
| AK166811.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK166849.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK166879.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK166909.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK166920.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK166946.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK166959.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK166984.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK167014.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK167025.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK167073.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK167099.1 | - | 4 - 5 | 407 | 74 | ||
| AK167108.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK167111.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK167147.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK167198.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK167213.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK167237.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
| AK167243.1 | - | 4 - 5 | 405 | 74 | ||
| AK167252.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK167418.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK167719.1 | - | 4 - 5 | 406 | 74 | ||
| AK167902.1 | - | 4 - 5 | 474 | 74 | ||
| AK170416.1 | - | 4 - 5 | 403 | 74 | ||
| AK194829.1 | - | 3 - 4 | 260 | 74 | ||
| AK203509.1 | - | 3 - 4 | 260 | 74 | ||
| AK210181.1 | - | 3 - 4 | 274 | 74 | ||
| BC036266.1 | - | 3 - 4 | 270 | 74 | ||
| BC141089.1 | - | 4 - 5 | 403 | 9055701 | 74 | |
| BC145359.1 | - | 4 - 5 | 403 | 9053917 | 74 | |
| S36200.1 | - | 4 - 5 | 380 | 74 | ||
| S71616.1 | - | 4 - 5 | 423 | 74 | ||
| U27340.1 | - | 4 - 5 | 404 | 74 | ||
More Information
Updated Mapping Information
Set Membership: |
|

Psap
Genomic Map