Assay Details
| Gene Symbol: Txndc5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001289598.1 | NP_001276527.1 | 5 - 6 | 741 | 73 | |
| NM_001289599.1 | NP_001276528.1 | 5 - 6 | 708 | 73 | ||
| NM_145367.4 | NP_663342.3 | 5 - 6 | 765 | 73 | ||
| GenBank mRNA | AK136046.1 | - | 5 - 6 | 653 | 73 | |
| AK142049.1 | - | 5 - 6 | 751 | 73 | ||
| AK150781.1 | - | 5 - 6 | 749 | 73 | ||
| AK169680.1 | - | 5 - 6 | 732 | 73 | ||
| AK205431.1 | - | 1 - 2 | 81 | 73 | ||
| AK224911.1 | - | 4 - 5 | 418 | 73 | ||
| AK224913.1 | - | 5 - 6 | 752 | 73 | ||
| AK224922.1 | - | 5 - 6 | 710 | 73 | ||
| AK224923.1 | - | 5 - 6 | 732 | 73 | ||
| AK224924.1 | - | 5 - 6 | 740 | 73 | ||
| AK224926.1 | - | 5 - 6 | 710 | 73 | ||
| AK224927.1 | - | 5 - 6 | 761 | 73 | ||
| AK224930.1 | - | 5 - 6 | 713 | 73 | ||
| AK224933.1 | - | 5 - 6 | 702 | 73 | ||
| AK224934.1 | - | 5 - 6 | 756 | 73 | ||
| AK224936.1 | - | 5 - 6 | 755 | 73 | ||
| AK224937.1 | - | 5 - 6 | 754 | 73 | ||
| AK224938.1 | - | 5 - 6 | 749 | 73 | ||
| AK224939.1 | - | 5 - 6 | 742 | 73 | ||
| AK224943.1 | - | 5 - 6 | 713 | 73 | ||
| AK224945.1 | - | 5 - 6 | 749 | 73 | ||
| AK224946.1 | - | 5 - 6 | 752 | 73 | ||
| AK224947.1 | - | 5 - 6 | 739 | 73 | ||
| AK224948.1 | - | 5 - 6 | 713 | 73 | ||
| AK224949.1 | - | 5 - 6 | 702 | 73 | ||
| AK224950.1 | - | 5 - 6 | 702 | 73 | ||
| AK224951.1 | - | 5 - 6 | 760 | 73 | ||
| AK224956.1 | - | 5 - 6 | 672 | 73 | ||
| AK224957.1 | - | 5 - 6 | 718 | 73 | ||
| AK224958.1 | - | 5 - 6 | 718 | 73 | ||
| AK224960.1 | - | 5 - 6 | 760 | 73 | ||
| AK224962.1 | - | 5 - 6 | 720 | 73 | ||
| AK224963.1 | - | 5 - 6 | 761 | 73 | ||
| AK224964.1 | - | 5 - 6 | 761 | 73 | ||
| AK224967.1 | - | 5 - 6 | 728 | 73 | ||
| AK224968.1 | - | 3 - 4 | 295 | 73 | ||
| AK224969.1 | - | 3 - 4 | 295 | 73 | ||
| AK224970.1 | - | 5 - 6 | 702 | 73 | ||
| AK224971.1 | - | 5 - 6 | 762 | 73 | ||
| AK224972.1 | - | 5 - 6 | 752 | 73 | ||
| AK224974.1 | - | 5 - 6 | 705 | 73 | ||
| AK224976.1 | - | 5 - 6 | 735 | 73 | ||
| AK224977.1 | - | 5 - 6 | 749 | 73 | ||
| AK224978.1 | - | 5 - 6 | 749 | 73 | ||
| AK224979.1 | - | 5 - 6 | 736 | 73 | ||
| AK224981.1 | - | 5 - 6 | 706 | 73 | ||
| AK224982.1 | - | 5 - 6 | 761 | 73 | ||
| AK224983.1 | - | 5 - 6 | 750 | 73 | ||
| AK224984.1 | - | 5 - 6 | 715 | 73 | ||
| AK224985.1 | - | 5 - 6 | 719 | 73 | ||
| AK224986.1 | - | 5 - 6 | 763 | 73 | ||
| AK224988.1 | - | 5 - 6 | 739 | 73 | ||
| AK224989.1 | - | 5 - 6 | 756 | 73 | ||
| AK224990.1 | - | 5 - 6 | 751 | 73 | ||
| AK224991.1 | - | 5 - 6 | 746 | 73 | ||
| AK224992.1 | - | 5 - 6 | 746 | 73 | ||
| AK224993.1 | - | 5 - 6 | 746 | 73 | ||
| AK224994.1 | - | 5 - 6 | 754 | 73 | ||
| AK224995.1 | - | 5 - 6 | 717 | 73 | ||
| AK224996.1 | - | 5 - 6 | 688 | 73 | ||
| AK224997.1 | - | 5 - 6 | 713 | 73 | ||
| AK224998.1 | - | 5 - 6 | 711 | 73 | ||
| AK224999.1 | - | 5 - 6 | 733 | 73 | ||
| AK225004.1 | - | 5 - 6 | 754 | 73 | ||
| AK225005.1 | - | 5 - 6 | 732 | 73 | ||
| AK225007.1 | - | 5 - 6 | 754 | 73 | ||
| AK225010.1 | - | 5 - 6 | 754 | 73 | ||
| AK225011.1 | - | 5 - 6 | 754 | 73 | ||
| AK225012.1 | - | 5 - 6 | 523 | 73 | ||
| AK225013.1 | - | 5 - 6 | 523 | 73 | ||
| AK225014.1 | - | 5 - 6 | 732 | 73 | ||
| AK225015.1 | - | 5 - 6 | 523 | 73 | ||
| AK225016.1 | - | 5 - 6 | 662 | 73 | ||
| AK225017.1 | - | 5 - 6 | 710 | 73 | ||
| AK225019.1 | - | 5 - 6 | 742 | 73 | ||
| AK225020.1 | - | 5 - 6 | 693 | 73 | ||
| AK225021.1 | - | 5 - 6 | 693 | 73 | ||
| AK225022.1 | - | 5 - 6 | 541 | 73 | ||
| AK225023.1 | - | 5 - 6 | 767 | 73 | ||
| AY243534.1 | - | 5 - 6 | 728 | 73 | ||
| AY548112.1 | - | 5 - 6 | 689 | 73 | ||
| BC016252.1 | - | 5 - 6 | 732 | 4911455 | 73 | |
| BC024505.1 | - | 5 - 6 | 677 | 4983496 | 73 | |
| BC036155.1 | - | 4 - 5 | 351 | 73 | ||
| BC046789.1 | - | 5 - 6 | 691 | 5716897 | 73 | |
More Information
Updated Mapping Information
Set Membership: |
|

Txndc5
Genomic Map