accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
ClCs

CAS RN 7647-17-8

IUPAC Name: caesium(1+) chloride
Synonyms: caesium chloride|cesium monochloride|cesium(I) chloride|tricesium trichloride|caesium(I) chloride|caesium monochloride|cesium chloride
Molecular Weight (g/mol): 168.36
Molecular Formula: ClCs
InChi Key: AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].[Cs+]
Quantity 
  • (17)
  • (7)
  • (22)
  • (18)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (96)
  • (1)
Percent Purity 
  • (9)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (8)
  • (11)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Grade 
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (8)
  • (5)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
Physical Form 
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (5)
  • (17)
  • (3)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (18)
  • (13)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (1)
  • (19)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (13)
  • (2)
  • (35)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (17)
  • (7)
  • (22)
  • (18)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (96)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (8)
  • (11)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (8)
  • (5)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (5)
  • (17)
  • (3)
  • (3)