accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
OHPOHOHO

CAS RN 7664-38-2

IUPAC Name: phosphoric acid
Synonyms: phosphoric acid fosforzuuroplossingen sodium dihydrogen orthophosphate phosphate ion (PO43-) caswell no. 662 concise etchant wc-reiniger marphos K-etchant trihydroxidooxidophosphorus
Molecular Weight (g/mol): 97.99
Molecular Formula: H3O4P
InChi Key: NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OP(O)(O)=O
Quantity 
  • (1)
  • (20)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (37)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (16)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (38)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (57)
  • (98)
  • (6)
  • (4)
Grade 
  • (34)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (9)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (7)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (5)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (20)
  • (2)
  • (2)
Physical Form 
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (59)
  • (36)
  • (1)
  • (18)
  • (8)
  • (6)
  • (3)
  • (19)
  • (14)
  • (15)
  • (3)
  • (17)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (35)
  • (21)
  • (1)
  • (7)
  • (8)
  • (36)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (20)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (37)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (16)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (38)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (57)
  • (98)
  • (6)
  • (4)
  • (34)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (9)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (7)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (5)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (10)
  • (1)
  • (4)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (13)
  • (20)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)