accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
KONOO

CAS RN 7757-79-1

IUPAC Name: potassium nitrate
Synonyms: potassium nitrate|saltpetre|salt peter|nitrate of potash|kaliumnitrat|nitric acid, potassium salt
Molecular Weight (g/mol): 101.1
Molecular Formula: KNO3
InChi Key: FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].[O-][N+]([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (5)
  • (132)
  • (2)
Grade 
  • (7)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (13)
  • (11)
  • (4)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
Quantity 
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (20)
  • (5)
  • (1)
Percent Purity 
  • (1)
  • (11)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Physical Form 
  • (12)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (13)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (4)
  • (10)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (22)
  • (14)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (9)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (44)
  • (4)
  • (14)
  • (1)
  • (34)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (8)
  • (5)
  • (5)
  • (132)
  • (2)
  • (7)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (13)
  • (11)
  • (4)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (20)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (11)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (16)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (12)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (13)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (4)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)