accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:

CAS RN 1132-61-2

IUPAC Name: 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Synonyms: MOPS
Molecular Weight (g/mol): 209.26
Molecular Formula: C7H15NO4S
InChi Key: DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Quantity 
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (12)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
Physical Form 
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (19)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
pH 
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (6)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (15)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (26)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (12)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (19)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (10)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (10)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (4)