accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
HF

CAS RN 7664-39-3

IUPAC Name: hydrogen fluoride
Synonyms: hydrogen fluoride|hydrofluoric acid|F-H|hydrogen fluoride (HF)|acid, hydrofluoric|fluorhydric acid|acide fluorhydrique|acido fluorhidrico|rubigine|acido fluoridrico
Molecular Weight (g/mol): 20.01
Molecular Formula: FH
InChi Key: KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: F
Molecular Weight (g/mol) 
  • (56)
  • (3)
Grade 
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Quantity 
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Element 
  • (1)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (25)
  • (17)
  • (4)
  • (8)
  • (11)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (11)
  • (56)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)