accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:
H3CN

CAS RN 75-05-8

IUPAC Name: acetonitrile
Synonyms: acetonitrile NCMe MeCN cyanure de methyl acetonitrile, 1-(14)c-labeled usaf EK-488 1-(14)c-labeled acetonitrile acetonitrile, 3H-labeled 1-(14)C-labeled acetonitrile 3h-labeled acetonitrile
Molecular Weight (g/mol): 41.05
Molecular Formula: C2H3N
InChi Key: WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC#N
Quantity 
  • (59)
  • (172)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (26)
  • (19)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (54)
  • (5)
  • (14)
  • (1)
  • (28)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (13)
  • (6)
  • (14)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (183)
  • (1)
  • (102)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (24)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (38)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (29)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Percent Purity 
  • (6)
  • (4)
  • (15)
  • (2)
  • (2)
  • (41)
  • (13)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (23)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (4)
  • (7)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Concentration 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (42)
  • (42)
  • (17)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (28)
  • (2)
  • (36)
  • (33)
  • (7)
  • (2)
  • (25)
  • (193)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (53)
  • (11)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (67)
  • (18)
  • (15)
  • (9)
  • (8)
  • (1)
  • (59)
  • (172)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (26)
  • (19)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (54)
  • (5)
  • (14)
  • (1)
  • (28)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (13)
  • (6)
  • (14)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (183)
  • (1)
  • (102)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (24)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (38)
  • (8)
  • (4)
  • (2)
  • (29)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (10)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (15)
  • (2)
  • (2)
  • (41)
  • (13)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (23)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (4)
  • (7)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (5)